4-Amino-4H-1,2,4-triazol 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Amino-1,2,4-triazol, 1,2,4-Triazol-4-ylamin

104700250 104701000
ACRO104700250EA 89.8 EUR
ACRO104700250 ACRO104701000
4-Amino-4H-1,2,4-triazol 99%
4-Amino-4H-1,2,4-triazol
Formel: C₂H₄N₄
Molecular Weight: 84.08 g/mol
Schmelzpunkt: 84 °C
Flammpunkt: >149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003099
CAS-Nummer: 584-13-4
EINECS: 209-533-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %
UV at 300 nm A: ≤0.005
Residue after evaporation ≤2 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR