Murexid ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Ammonium-5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylidenamino)barbiturat, Ammoniumpurpurat, Purpursäure Ammoniumsalz
206890250 206890050 206891000 206895000
ACRO206890250EA 163 EUR
ACRO206890250 ACRO206890050 ACRO206891000 ACRO206895000
Murexid ACS
Murexid
Formel: C₈H₈N₆O₆
Molecular Weight: 284.19 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012777
CAS-Nummer: 3051-09-0
EINECS: 221-266-6
Merck Index: 13,06330
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Bordeaux to red-purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Suitability (as complexom. indicator) Passes test