Natriumdiphenylamin-4-sulfonat, rein Indikator-Qualität, Redoxindikator
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Phenylamino)benzolsulfonsäure Natriumsalz, Diphenylamin-4-sulfonsäure Natriumsalz, Natrium(4-anilinobenzolsulfonat), Natrium-N-phenylsulfanilat
222220050 222220250
ACRO222220050EA 78.1 EUR
ACRO222220050 ACRO222220250
Natriumdiphenylamin-4-sulfonat, rein Indikator-Qualität, Redoxindikator
Natriumdiphenylamin-4-sulfonat
Formel: C₁₂H₁₀NNaO₃S
Molecular Weight: 271.27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036468
CAS-Nummer: 6152-67-6
EINECS: 228-165-6
Merck Index: 13,07397
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Sensitivity (as indicator) Passes test