Chinaldinrot, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-(2-(4-Dimethylamino)styryl)-1-ethylchinoliniumiodid
ACRO377510050EA 65.5 EUR
ACRO377510050 ACRO377510250 ACRO377511000
Chinaldinrot, rein
Chinaldinrot
Formel: C₂₁H₂₃IN₂
Molecular Weight: 430,33 g/mol
Schmelzpunkt: 240 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011968
CAS-Nummer: 117-92-0
EINECS: 204-221-5
Merck Index: 12,08230
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to green-black to dark blue Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies