Bortrifluorid-Methanol-Komplex 12% 1.5 M in Methanol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
402761000 402765000 402760010
ACRO402761000EA 30.7 EUR
ACRO402761000 ACRO402765000 ACRO402760010
Bortrifluorid-Methanol-Komplex 12% 1.5 M in Methanol
Bortrifluorid-Methanol-Komplex
Formel: CH₄BF₃O
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,87 g/cm³
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00071635
CAS-Nummer: 373-57-9
EINECS: 206-766-4
UN: 3286
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to amber Solution
Titration with NaOH 10 to 15 % w/v
Refractive index 1.5250 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %