Natriumdiphenylamin-4-sulfonat ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Phenylamino)benzolsulfonsäure Natriumsalz, Diphenylamin-4-sulfonsäure Natriumsalz, Natrium(4-anilinobenzolsulfonat), Natrium-N-phenylsulfanilat
423660010 423660050 423660500
ACRO423660010EA 24.9 EUR
ACRO423660010 ACRO423660050 ACRO423660500
Natriumdiphenylamin-4-sulfonat ACS
Natriumdiphenylamin-4-sulfonat
Formel: C₁₂H₁₀NNaO₃S
Molecular Weight: 271.27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036468
CAS-Nummer: 6152-67-6
EINECS: 228-165-6
Merck Index: 13,07397
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Sensitivity (as indicator) passes test