Natriumdiphenylamin-4-sulfonat ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Phenylamino)benzolsulfonsäure Natriumsalz, Diphenylamin-4-sulfonsäure Natriumsalz, Natrium(4-anilinobenzolsulfonat), Natrium-N-phenylsulfanilat
41714.09 41714.04 41714.18
41714.09EA 141 EUR
41714.09 41714.04 41714.18
Natriumdiphenylamin-4-sulfonat ACS
Natriumdiphenylamin-4-sulfonat
CAS No.: 6152-67-6 Molecular Formula: C12H10NNaO3S Formula Weight: 271.27 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00036468
Redox indicator
Formel: C₁₂H₁₀NNaO₃S
Molecular Weight: 271.27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036468
CAS-Nummer: 6152-67-6
EINECS: 228-165-6
Merck Index: 13,07397