1H-1,2,4-Triazol-3-thiol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Mercapto-1H-1,2,4-triazol, 3-Mercapto-1,2,4-triazol
A13120.06
A13120.14
A13120.22
AB117652.0005
A13120.06EA
31.7
EUR
A13120.06
A13120.14
A13120.22
ABCRAB117652.0005
1H-1,2,4-Triazol-3-thiol ≥98%
1H-1,2,4-Triazol-3-thiol
Purity: 98%
CAS No.: 3179-31-5
Molecular Formula: C2H3N3S
Formula Weight: 101.13
Melting Point: 217-224°
Beilstein Reference: 107731
Formel:
C₂H₃N₃S Molecular Weight: 101,13 g/mol Schmelzpunkt: 217…224 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005229 CAS-Nummer: 3179-31-5 EINECS: 221-656-6 |