1,2,3-Triazol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2,3-1H-Triazol
A16999.03
A16999.06
A16999.14
A16999.03EA
58
EUR
A16999.03
A16999.06
A16999.14
1,2,3-Triazol ≥98%
1,2,3-Triazole
Purity: 98%
CAS No.: 288-36-8
Molecular Formula: C2H3N3
Formula Weight: 69.07
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.4980
Melting Point: 23-25°
Boiling Point: 208°
Beilstein Reference: 104766
MDL No.: MFCD00014490
Formel:
C₂H₃N₃ Molecular Weight: 69,07 g/mol Siedepunkt: 208 °C Schmelzpunkt: 23…25 °C Dichte: 1,192 Flammpunkt: 107 °C (224 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014490 CAS-Nummer: 288-36-8 |