Natriumdiphenylamin-4-sulfonat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Phenylamino)benzolsulfonsäure Natriumsalz, Diphenylamin-4-sulfonsäure Natriumsalz, Natrium(4-anilinobenzolsulfonat), Natrium-N-phenylsulfanilat
A19768.06 A19768.14
A19768.06EA 58.1 EUR
A19768.06 A19768.14
Natriumdiphenylamin-4-sulfonat 98%
Natriumdiphenylamin-4-sulfonat
Purity: 98% CAS No.: 6152-67-6 Molecular Formula: C12H10NNaO3S Formula Weight: 271.27 MDL No.: MFCD00036468
Formel: C₁₂H₁₀NNaO₃S
Molecular Weight: 271,27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036468
CAS-Nummer: 6152-67-6
EINECS: 228-165-6
Merck Index: 13,07397