3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Guanazol
B22775.06
B22775.14
B22775.22
B22775.06EA
31.2
EUR
B22775.06
B22775.14
B22775.22
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazol ≥98%
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazol
Purity: 98+%
CAS No.: 1455-77-2
Molecular Formula: C2H5N5
Formula Weight: 99.10
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 112467
Formel:
C₂H₅N₅ Molecular Weight: 99.1 g/mol Siedepunkt: 425 Schmelzpunkt: ∼ 205 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005233 CAS-Nummer: 1455-77-2 EINECS: 215-937-2 |