6-Bromchinaldin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H27447.14
H27447.06
H27447.14EA
186
EUR
H27447.14
H27447.06
6-Bromchinaldin ≥97%
6-Bromchinaldin
Purity: 97%
CAS No.: 877-42-9
Molecular Formula: C10H8BrN
Formula Weight: 222.08
Melting Point: 100-103°
MDL No.: MFCD00079724
Formel:
C₁₀H₈BrN Molecular Weight: 222,08 g/mol Schmelzpunkt: 100…103 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00079724 CAS-Nummer: 877-42-9 |