3-Nitro-1H-1,2,4-triazol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Nitro-1,2,4-1H-triazol
L06845.03 L06845.06
L06845.03EA 43.1 EUR
L06845.03 L06845.06
3-Nitro-1H-1,2,4-triazol 96%
3-Nitro-1H-1,2,4-triazol
Purity: 96% CAS No.: 24807-55-4 Molecular Formula: C2H2N4O2 Formula Weight: 114.06 Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 607167
Formel: C₂H₂N₄O₂
Molecular Weight: 114.06 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 215 °C (Zers.)
Dichte: 1.65 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009749
CAS-Nummer: 24807-55-4
EINECS: 246-468-1