7-Chlorchinaldin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
7-Chlor-2-methylchinolin
002536-5G
002536-25G
FLUO002536-5GEA
0
EUR
FLUO002536-5G
FLUO002536-25G
7-Chlorchinaldin
7-Chlorchinaldin
Formel:
C₁₀H₈ClN Molecular Weight: 177.63 g/mol |
MDL:
MFCD00075436 CAS-Nummer: 4965-33-7 EINECS: 440-600-3 |