Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) 0.025 mol/l in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
01055.0700
01055.1700
KRAF01055.0700EA
54.8
EUR
KRAF01055.0700
KRAF01055.1700
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) 0.025 mol/l in wässriger Lösung
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex)
Formel:
C₃₆H₂₄FeN₆SO₄ Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00036428 CAS-Nummer: 14634-91-4 EINECS: 238-676-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...