Methylthymolblau Natriumsalz
Lieferant: Merck
Synonyme: Methylthymolblau-Komplexon, Methylthymolblau Tetranatriumsalz, Methyl thymol blue complexone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.06084.0001 1.06084.0005
1.06084.0001EA 229 EUR
1.06084.0001 1.06084.0005
Methylthymolblau Natriumsalz
Methylthymolblau Natriumsalz
Formel: C₃₇H₄₀N₂Na₄O₁₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148905
CAS-Nummer: 1945-77-3
EINECS: 217-743-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 460 g/l (20 °C)
Melting Point 844.76 g/mol
Molar Mass 570 kg/m3
pH 6.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)