Murexid, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ammonium-5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylidenamino)barbiturat, Ammoniumpurpurat, Purpursäure Ammoniumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.06161.0005 1.06161.0025
1.06161.0005EA 79.4 EUR
1.06161.0005 1.06161.0025
Murexid, Supelco®
Murexid
Formel: C₈H₈N₆O₆
Molecular Weight: 284.19 g/mol
Schmelzpunkt: 300
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012777
CAS-Nummer: 3051-09-0
EINECS: 221-266-6
Merck Index: 13,06330
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1 g/l (20 °C)
Molar Mass 284.19 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
pH 5 (1 g/l, H2O, 20 °C)