Bortrifluorid-Methanol-Komplex 20% in Methanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01663.0100
8.01663.0500
8.01663.0010
8.01663.0100EA
35.7
EUR
8.01663.0100
8.01663.0500
8.01663.0010
Bortrifluorid-Methanol-Komplex 20% in Methanol, Sigma-Aldrich®
Bortrifluorid-Methanol-Komplex
Formel:
CH₄BF₃O Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 16 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00071635 CAS-Nummer: 373-57-9 EINECS: 206-766-4 UN: 3286 ADR: 3 (6.1, 8),II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Vapor Pressure | 4 hPa (20 °C) |
Flash Point | 16 °C |
Explosion Limit | 5.5 %(V) Methanol |
Density | 0.89 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 420 °C |