Natriumdiphenylamin-4-sulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-(Phenylamino)benzolsulfonsäure Natriumsalz, Diphenylamin-4-sulfonsäure Natriumsalz, Natrium(4-anilinobenzolsulfonat), Natrium-N-phenylsulfanilat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
242969-25G 242969-5G
SIAL242969-25GEA 297 EUR
SIAL242969-25G SIAL242969-5G
Natriumdiphenylamin-4-sulfonat, Sigma-Aldrich®
Natriumdiphenylamin-4-sulfonat
Formel: C₁₂H₁₀NNaO₃S
Molecular Weight: 271.27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036468
CAS-Nummer: 6152-67-6
EINECS: 228-165-6
Merck Index: 13,07397