4-tert-Octylphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

290823-1KG 290823-25G
SIAL290823-1KGEA 196 EUR
SIAL290823-1KG SIAL290823-25G
4-tert-Octylphenol, Sigma-Aldrich®
4-tert-Octylphenol
Formel: C₁₄H₂₂O
Molecular Weight: 206,33 g/mol
Siedepunkt: 279…281 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 80…81 °C
Dichte: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 147 °C
MDL: MFCD00002368
CAS-Nummer: 140-66-9
EINECS: 205-426-2
UN: 2430
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR