1,2,3-Triazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,2,3-1H-Triazol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

333662-1G 333662-5G
SIAL333662-1GEA 51.7 EUR
SIAL333662-1G SIAL333662-5G
1,2,3-Triazol, Sigma-Aldrich®
1,2,3-Triazole
Formel: C₂H₃N₃
Molecular Weight: 69,07 g/mol
Siedepunkt: 208 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 23…25 °C
Dichte: 1,192 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00014490
CAS-Nummer: 288-36-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR