4-Amino-2-methylchinolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Amino-2-methylchinolin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A79000-25G A79000-5G
SIALA79000-25GEA 238 EUR
SIALA79000-25G SIALA79000-5G
4-Amino-2-methylchinolin, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2-methylchinolin
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Molecular Weight: 158.2 g/mol
Siedepunkt: 333
Schmelzpunkt: 168
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006759
CAS-Nummer: 6628-04-2
EINECS: 229-604-4