4-Amino-4H-1,2,4-triazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Amino-1,2,4-triazol, 1,2,4-Triazol-4-ylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A81803-100G A81803-25G A81803-5G
SIALA81803-100GEA 110 EUR
SIALA81803-100G SIALA81803-25G SIALA81803-5G
4-Amino-4H-1,2,4-triazol, Sigma-Aldrich®
4-Amino-4H-1,2,4-triazol
Formel: C₂H₄N₄
Molecular Weight: 84,08 g/mol
MDL: MFCD00003099
CAS-Nummer: 584-13-4
EINECS: 209-533-5