1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatrien, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
DPH, 1,6-Diphenylhexa-1,3,5-trien, (6-Phenyl-1,3,5-hexatrienyl)benzol, (6-Phenyl-1,3,5-hexatrien-1-yl)benzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D208000-1G
D208000-5G
SIALD208000-1GEA
70.7
EUR
SIALD208000-1G
SIALD208000-5G
1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatrien, Sigma-Aldrich®
1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatrien
Used an alternative to Nile red for fluorescent detection of lipid droplets
Formel:
(C₆H₅)CHCHCHCHCHCH(C₆H₅) Molecular Weight: 232,33 g/mol Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 204…205 °C Dichte: 1,075 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00004793 CAS-Nummer: 1720-32-7 EINECS: 217-011-3 |