3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Guanazol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D26202-100G D26202-25G
SIALD26202-100GEA 524 EUR
SIALD26202-100G SIALD26202-25G
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazol, Sigma-Aldrich®
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazol
Formel: C₂H₅N₅
Molecular Weight: 99.1 g/mol
Siedepunkt: 425
Schmelzpunkt: 205
MDL: MFCD00005233
CAS-Nummer: 1455-77-2
EINECS: 215-937-2