UltraClear® für die Histologie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
3905.9010PEEA
65.8
EUR
3905.9010PE
3905.5000PE
3905.2500PE
UltraClear® für die Histologie, J.T.Baker®
UltraClear®
Clearing agent for use in Histology and Cytology.
Flammpunkt:
5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
EINECS:
292-459-0 UN: 3295 ADR: 3,III |
![]() |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | passes test |
Aromates (as Xylene) | max. 60 ppm |
Solubility in Ethanol | passes test |
Solubility in Xylene | passes test |