VWR®, Adapter für Normschliffe
Lieferant: VWR Collection
201-0052EA 18.4 EUR
201-0052 201-0053 201-0054 201-0055 201-0056 201-0057 201-0058 201-0059 201-0060 201-0061
VWR®, Adapter für Normschliffe
Adapter Übergangsstücke mit Kegelschliffen
PTFE, starkwandig.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gas-, flüssigkeits- und vakuumdicht
  • Temperaturbeständig von −200 bis +280 °C
Zur fettfreien Verbindung zweier unterschiedlicher Normschliff-Größen; die Analyse wird nicht durch Fettrückstände gestört. Robuste Konstruktion mit Griffbund und Dichtringen, die ein Festsetzen der Schliffe verhindern und sehr gut abdichten.