Aluminiumfolien
Lieferant: Alujet-Universal
293-4181EA 244 EUR
293-4181 293-4180 293-4178 293-4177 293-4176 293-4187 293-4186 293-4175 293-4185 293-4184 293-4183 293-4182 293-4179
Aluminiumfolien
Aluminiumfolien
Reinaluminium 99,0 bis 99,5%. Ideal zur Verpackung, Abdeckung und Isolierung.
  • Wirtschaftliche Großrollen zur Verwendung in Rollenspendern
  • In verschiedenen Breiten und Stärken verfügbar
  • Bedarfgerechte Längen der Rollen