Kodak X-OMAT® LS Film
Lieferant: CARESTREAM HEALTH
1611342 8646770
730-3212EA 0 EUR
730-3212 730-3236
Kodak X-OMAT® LS Film
Autoradiographie-Filme Filme
X-OMAT® LS ist ein preiswerter, blau gefärbter Film zur Verwendung, wenn Sie nicht die maximale Leistung der BioMax® MR, BioMax® MS oder X-OMAT® AR Filme benötigen. Der X-OMAT®-LS-Film eignet sich zur Verwendung mit allen häufig verwendeten Radioisotopen und Chemilumineszenz-Sonden, jedoch hat der Film eine deutlich geringere Nachweisempfindlichkiet als die BioMax®-Autoradiographiefilme, was zu längeren Belichtungszeiten führt.
  • Preiswert
  • Für die manuelle oder automatisierte Verarbeitung geeignet
Dunkelkammerbehandlung: X-OMAT® LS Film sollte unter Dunkelkammerbeleuchtung mit einem KODAK Safelight Filter, GBX-2-ausgestattet mit einer 7,5- oder 15-Watt-Birne (andere Dunkelkammerbeleuchtungsfilter oder Birnen mit einer höheren Wattzahl führen zu erhöhtem Hintergrund-Schleier und/oder zu ungewollter Bildbelichtung). Der Dunkelkammerschutzfilter sollte jederzeit mindestens 1,20 m vom Film entfernt sein. Minimieren Sie die Belichtungsdauer des Films auf Dunkelkammerbeleuchtungsbedingungen.
Verpackung: Ohne Trennblätter, 50 pro Karton.