Heißsiegel-Sterilisationsbeutel
Lieferant: SÜDPACK MEDICA
7600516 7600536 7600507 7600524 7600530 7600525
300-0233EA 25.4 EUR
300-0233 300-0234 129-1404 129-1427 129-1407 129-1438
Heißsiegel-Sterilisationsbeutel
Beutel Sterilisationsbeutel
Sterilisationsbeutel und -hüllen mit einer Seite aus Papier (60 g/m²) und einer transparenten, vorkonfektionierten PET/PP-Kunststoffseite.
  • Doppelte Sterilisierungsanzeige für Autoklav oder Ethylenoxid
  • Siegelverschluss
  • In verschiedenen Größen erhältlich