Selbstklebende Beutel mit Indikator
Lieferant: SÜDPACK MEDICA
7600545 7600548
129-0278EA 164 EUR
129-0278 129-0289
Selbstklebende Beutel mit Indikator
Beutel Sterilisationsbeutel
Eine Seite dieser selbstklebenden Beutel mit Indikator ist aus Papier mit einer Stärke von 60 g/m², die andere, komplexe transparente Seite besteht aus PET/PP.
  • Sterilisationsindikator, der sich beim Autoklavieren dreht
  • Selbstklebeverschluss