VWR®, Beutel für biologische Gefahrenstoffe, PP
Lieferant: VWR Collection
129-0035EA 486 EUR
129-0035 129-0036 129-0037 129-0038 129-0033 129-0034 129-1550 129-1551 129-1552 129-1553 129-1555 129-1559 129-1554
VWR®, Beutel für biologische Gefahrenstoffe, PP
Beutel Entsorgungsbeutel
Diese robusten Beutel sind hervorragend geeignet für die Beseitigung biologisch gefährlicher Abfälle, die autoklaviert werden müssen. PP, 50 µm dick.
  • Autoklavierbar bis 135 °C
  • Mit oder ohne Temperaturindikator verfügbar
  • Praktischer Temperaturindikatortext ist vor dem Autoklavieren weiß, danach schwarz
  • Text 'Contents Have Been Autoclaved' zeigt die erfolgreiche Autoklavierung an
  • Leuchtend rot für gute Erkennbarkeit und sehr gut sichtbarer Aufdruck „Biohazard“ mit entsprechendem Warnzeichen (nicht alle Artikel)
Die Taschen sind so formuliert, dass sie Belastungen an den Seitennähten standhalten und stark genug sind, um Gegenstände im Labor aufzunehmen.
The bags meet the requirements of the 480 g tensile strength test as described in ASTM D 299-94A.
Standards: Erfüllen die Anforderungen des 480 g-Zugfestigkeitstests gemäß ASTM D 299-94A.