Beutel, Autoklav, 121 °C, Sterilin®
Lieferant: Sterilin
509-17 509L 511-17 510 510L
129-0000EA 111 EUR
129-0000 129-0001 129-0004 129-0002 129-0003
Beutel, Autoklav, 121 °C, Sterilin®
Beutel Entsorgungsbeutel
Speziell entwickelt für die Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven oder Verbrennungsöfen. Stark, HDPE, weiß, weiß-blauer Aufdruck ‚Biohazard‘.
  • Geeignet für die Hochtemperatur-Sterilisation bei 121 °C
  • Praktische Kartons im Taschentuchbox-Stil geben Beutel einzeln aus
Polypropylene bags are suitable for the inactivation of particularly resistant biological waste at 135 °C. Coated wire stands or cardboard holders available for use with autoclave bags.