Drahtkörbe
Lieferant: Hupfer Metallwerke
Hupfer®
216-7452EA 341 EUR
216-7452 216-7451 216-7450
Drahtkörbe
Körbe Drahtkörbe
Edelstahl.
  • Zwei Klappgriffe
  • Untergestell ist stapelbar
  • Hervorragende Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
Sterilisier-Siebkorb aus Draht.