Becher, niedrige Form, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
1201-0030 1201-0050 1201-0100 1201-0150 1201-0250 1201-0400 1201-0600 1201-1000 1201-2000 1201-4000
213-7100EA 43.9 EUR
213-7100 213-7101 213-7102 213-7103 213-7104 213-7105 213-7106 213-7107 213-7108 213-7109
Becher, niedrige Form, Nalgene®
Becher
PPCO, durchscheinend.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit bis 121 °C, autoklavierbar bei +121 °C (bis 20 Minuten)
  • Glatte Oberflächen zur einfachen, schnellen Reinigung
Für den allgemeinen Laborgebrauch konzipiert. Mit Ausguss und gut lesbarer aufgedruckter Graduierung mit Größencode, Kunststoffcode, maximaler Gebrauchstemperatur und „Nicht feuerfest“-Symbol. Geriffelt für einfaches Stapeln. Kein Tropfen, Einzelausguss-Design ermöglicht präzise Ausgießkontrolle.
ISO 7056
Standards: ISO 7056