Becher, niedrige Form, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
1510-0050 1510-0100 1510-0250 1510-0600 1510-1000
213-0212EA 54.9 EUR
213-0212 213-7212 213-7214 213-7216 213-7217
Becher, niedrige Form, Nalgene®
Becher
PTFE/PFA, transparent mit Ausguss.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit von ‒270 bis +250 °C
  • Autoklavierbar
Ideal für anspruchsvolle Anwendungsgebiete. Nicht für die Benutzung auf Heizplatten geeignet. Mit eingravierter Graduierung. Tropffrei, Einzelner Ausguss ermöglicht präzise Aussgusskontrolle.