Becher, niedrige Form
Lieferant: VITLAB
60503 60603 60703 60803 60903 61003 61103 61203 61403 61503 61603 61703 61803
213-1752EA 1.8 EUR
213-1752 213-1754 213-1756 213-1758 213-1759 213-1760 213-1761 213-1763 213-1765 213-1766 213-1768 213-1770 213-1762
Becher, niedrige Form
Becher
PMP (TPX), kristallklar.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 150 °C (kurzzeitig bis 170 °C)
  • Zum Autoklavieren empfehlen wir die Ausführung mit erhabener Graduierung
  • Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und sehr gut ablesbarer, roter Graduierung.
ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml iin Ergänzung zur ISO 7056
Standards: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in Ergänzung zur ISO 7056.