Becher, niedrige Form
Lieferant: VITLAB
110205 110305 110405 110605 110905 111005
213-1602EA 23.7 EUR
213-1602 213-1603 213-1604 213-1605 213-1606 213-1609
Becher, niedrige Form
Becher
PFA, transparent, mit Ausguss.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit von –270 bis +250 °C
  • Autoklavierbar
Bestens geeignet für höchste Beanspruchungen. Nicht auf Heizplatten zu verwenden. Mit gravierter Graduierung.
ISO 7056
Standards: ISO 7056