VWR®, Bechergläser, Einweg
Lieferant: VWR Collection
611-1363EA 57.3 EUR
611-1363 611-1364 611-1365 611-1366 611-1367 611-1368
VWR®, Bechergläser, Einweg
Becher
PS.
  • Zur Verwendung in diversen Probenspendern geeignet
  • Becher mit 5- und 20-ml-Inhalt werden für flammenphotometrische Analysen empfohlen
Wirtschaftlicher Universal-Probenbecher für eine Vielzahl von Verwendungen.