Temperierbecher mit Schlauchanschluss
Lieferant: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
0710-0250-55 0710-2000-112
201-0372EA 262 EUR
201-0372 201-0374
Temperierbecher mit Schlauchanschluss
Becher
Borosilikatglas 3.3, ohne Ausguss.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Mit Glas-Schlaucholiven O.Ø: 10 mm
Zum Halten von Flüssigkeiten auf einer konstanten Temperatur. Das Temperiermedium wird mittels eines Umwälzthermostaten durch die doppelwandige Hülle gepumpt.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable