VWR®, Messbecher mit Griff
Lieferant: VWR Collection
213-3401EA 78.2 EUR
213-3401 213-3402 213-3403 213-3404
VWR®, Messbecher mit Griff
Becher
PP, hochgradig durchscheinend.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit +121 °C (bis 20 Minuten), längere Verwendung +100 °C
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
  • Mit geprägter Skala, blaue Graduierungen und Ausguss
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und eine Vielzahl weiterer Anwendungen.
Standards: Lebensmittelsichere Produkte gemäß EG-Richtlinie 10/2011.