Messzylinder, Glockenform, Kalknatronglas
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42260012 42260042 42260018 42260024 42260048 42260030 42260006 42260036
612-2756EA 15.3 EUR
612-2756 612-2757 612-2758 612-2759 612-2760 612-2761 612-2762 612-2763
Messzylinder, Glockenform, Kalknatronglas
Zylinder Messzylinder
AR-Glas, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Sehr gute und einfache Ablesung des Füllvolumens
Mit breitem Fuß für sicheren Stand. Eingebrannte, sehr gut ablesbare, blaue Graduierung. Toleranz Klasse B, doppelte Eichfehlergrenze. Ohne Henkel.