Chromatographiepapiere aus Cellulose, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
3001-604 3001-614 3001-640 3001-652 3001-653 3001-672 3001-681 3001-845 3001-861 3001-878 3001-917 3001-931 3001-964 3002-917 3003-917 3004-917 3017-915 3030-335 3030-614 3030-662 3030-672 3030-675 3030-681 3030-690 3030-700 3030-704 3030-861 3030-917 3030-931 3031-915 10382461 10382514 10382562 10382581 1030-024 1030-025 3030-392 3017-8793 3030-6188 3454-651 3020-917 3030-6461 3030-221 3030-6185 3030-6132 3030-347 3017-621 3030-153 3001-651 3002-911 3004-614 3017-917 3030-6189 3030-866 3031-681 3002-9159 3017-820 30176715 3017-8823 3031-901 3030-928 3030-909
588-3001EA 27.2 EUR
588-3001 588-3002 588-3003 588-3004 588-3005 588-3006 588-3007 588-3111 588-3112 588-3113 588-3114 552-0098 552-0099 552-0107 588-0000 588-3009 588-3010 588-3146 588-3182 552-0120 588-3186 552-0121 588-3188 588-3189 588-3190 588-3191 588-3145 514-8013 588-3148 552-0125 552-0094 WHAT10382514 552-0095 303-0862 552-0092 516-3476 588-3192 552-0114 731-2503 552-0127 552-0116 552-0119 731-2500 731-2502 731-2501 731-2505 552-0112 552-0117 552-0097 552-0106 552-0109 552-0115 731-2504 552-0122 552-0123 WHAT3002-9159 552-0113 WHAT30176715 WHAT3017-8823 552-0375 552-0376 WHAT3030-909
Chromatographiepapiere aus Cellulose, Whatman™
Filter Filterpapiere Chromatographiepapier
Whatman-Chromatographiepapiere werden weltweit aufgrund ihrer Reinheit, hohen Qualität und Konsistenz häufig eingesetzt. Sie bestehen aus speziell ausgewählter Cellulose und durchlaufen strenge Qualitätskontrollen, um Gleichförmigkeit innerhalb der Sorte zu gewährleisten.
  • Reine hochwertige Cellulose ohne Zusatzstoffe garantiert, dass während der Transferschritte keine Kontamination erfolgt
  • Speziell für Chromatographieverfahren hergestellt und getestet, um die Saugfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarfunktion sicherzustellen, die für einen sauberen und