Wägeschalen, Einweg
Lieferant: Novelis
3100250 3206644 3100251 450280 3201963
611-9014EA 43.4 EUR
611-9014 611-9015 611-9016 611-3242 ALCN3201963
Wägeschalen, Einweg
Schiffchen Wägeschiffchen
Aluminium, konisch.
Typ A: Plane Wandflächen mit verstärktem Rand.
Typ B: Flacher Boden mit gewellten Seiten.