Siedesteine, BOLA
Lieferant: Bohlender
H972-02 H972-04
459-9125EA 82.4 EUR
459-9125 534-0000
Siedesteine, BOLA
Siedesteine
Siedesteine, PTFE, weiß, verhindern Chemikalienspritzer und die Entstehung großer Luftblasen beim Sieden von Nährmedien. Korngröße: 4 mm. Verpackt in wiederverschließbarem Beutel. Entsprechen FDA-Richtlinien.
  • Temperaturbeständigkeit: Von –200 bis +250 °C
  • Robust
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit