Sprühflaschen, LaboPlast®
Lieferant: BURKLE
0309-1100 0309-1025 0309-1050
215-6513EA 6.7 EUR
215-6513 215-6510 215-6511
Sprühflaschen, LaboPlast®
Flaschen Sprühflaschen
LDPE, durchscheinend, Sprühaufsatz aus PP.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit, gute Temperaturbeständigkeit
  • Sprühdüse kann durch Verdrehen variabel eingestellt werden
  • Sprühflasche arbeitet drucklos
  • Medienberührte Teile PP, PE und Edelstahl
Zum Sprühen, Zerstäuben oder gebündeltem Spritzen von Flüssigkeiten.