Abklärflaschen, mit Bodentubus und Ablasshahn, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
247024405 247026303
SCOT247024405EA 169 EUR
SCOT247024405 SCOT247026303
Abklärflaschen, mit Bodentubus und Ablasshahn, DURAN®
Flaschen Abklärflaschen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Normschliff-Bodentubus NS 29/32 und Normschliff-Ablasshahn. Hals mit Normschliff-Hülse und Normschliff-Stopfen aus Glas.
Standards: DIN 12037