Flasche, Weithals, HDPE, mit Schraubverschluss
Lieferant: KARTELL
1640 1642
216-2301EA 36.4 EUR
216-2301 216-2302
Flasche, Weithals, HDPE, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinend mit blauem Schraubverschluss.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +80 °C (kurzzeitig bis +120 °C)
  • Dickwandig, sehr robust, durch spezielle Dichtung im Verschluss
Geeignet zur Lagerung von Pudern, Pasten und Flüssigkeiten. Leichtes Befüllen und Abgeben. Integrierter Tragegriff. Gemäß FDA-Standards für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.