Ballonflaschen, Weithals, PP, mit Schraubkappen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2235-0020 2235-0050
216-4400EA 109 EUR
216-4400 216-4401
Ballonflaschen, Weithals, PP, mit Schraubkappen, Nalgene®
Flaschen Ballons
PPCO, durchscheinend mit weißem PP-Schraubverschluss.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 121 °C, autoklavierbar
  • Extra weite Öffnung, breite Henkel an den Schultern, auslaufsicher, graduiert
Ideal für mikrobiologische Arbeiten, besonders zweckmäßig beim Handling großer Mengen Pulver oder anderer fester oder pastöser Substanzen.