Abklärflaschen mit Schraubverschluss und Hahn
Lieferant: KARTELL
1660 1662 1664 1666
216-5745EA 55.2 EUR
216-5745 216-5744 216-5746 216-5747
Abklärflaschen mit Schraubverschluss und Hahn
Flaschen Abklärflaschen
HDPE, durchscheinend mit blauem Schraubverschluss und dicht sitzendem Ablasshahn.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hitzebeständig bis 80 °C (120 °C kurzzeitig)
  • Dickwandig, sehr robust, tieferer Verschluss mit Dichteinsatz für erhöhte Auslaufsicherheit
Ideal zur Lagerung und zum Abfüllen von Flüssigkeiten. Ebenfalls zum Einsatz als Abklärflaschen empfohlen. Mit einem Tragegriff, Größen 25 und 50 L mit 2 Tragegriffen.